Anti-Glucagon Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-GCG]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA99249-50EA 345 EUR InStock
ANTIA99249-50 ANTIA99249-100
Anti-Glucagon Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-GCG]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-GCG) antibody to Glucagon for IHC with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC
Type: Primary
Antigen: Glucagon
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-GCG
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité