Anti-Glucose Transporter GLUT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-GLUT1]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA99326-50EA 345 EUR InStock
ANTIA99326-50 ANTIA99326-100
Anti-Glucose Transporter GLUT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-GLUT1]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-GLUT1) antibody to GLUT 1 for IHC with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC
Type: Primary
Antigen: Glucose Transporter GLUT1
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-GLUT1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité