Anti-MUC16 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-MUC16]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA99327-100EA 460 EUR InStock
ANTIA99327-100 ANTIA99327-50
Anti-MUC16 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-MUC16]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-MUC16) antibody to CA 125 for IHC with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC
Type: Primary
Antigen: MUC16
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-MUC16
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité