Anti-p27 KIP 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-p27]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA99498-50EA 345 EUR InStock
ANTIA99498-50 ANTIA99498-100
Anti-p27 KIP 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-p27]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-p27) antibody to p27Kip1 for IHC with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC
Type: Primary
Antigen: p27 KIP 1
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-p27
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité