Anti-S100P Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-S100P]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A99686-100 A99686-50
ANTIA99686-100EA 475 EUR InStock
ANTIA99686-100 ANTIA99686-50
Anti-S100P Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-S100P]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-S100P) antibody to S100P for IHC with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC
Type: Primary
Antigen: S100P
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-S100P
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité