Anti-HDAC6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-HDAC6]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A99688-100 A99688-50
ANTIA99688-100EA 475 EUR InStock
ANTIA99688-100 ANTIA99688-50
Anti-HDAC6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-HDAC6]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-HDAC6) antibody to HDAC6 for IHC with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC
Type: Primary
Antigen: HDAC6
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-HDAC6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité