Anti-Sall4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-SALL4]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A99685-100 A99685-50
ANTIA99685-100EA 475 EUR InStock
ANTIA99685-100 ANTIA99685-50
Anti-Sall4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-SALL4]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-SALL4) antibody to SALL4 for IHC with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC
Type: Primary
Antigen: Sall4
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-SALL4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité