Anti-Hsp60 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-HSP60]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA99687-100EA 460 EUR InStock
ANTIA99687-100 ANTIA99687-50
Anti-Hsp60 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-HSP60]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-HSP60) antibody to HSP60 for IHC with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC
Type: Primary
Antigen: Hsp60
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-HSP60
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité