Anti-EpCAM Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-EPCAM]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A99689-100 A99689-50
ANTIA99689-100EA 475 EUR InStock
ANTIA99689-100 ANTIA99689-50
Anti-EpCAM Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-EPCAM]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-EPCAM) antibody to EpCAM for IHC with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC
Type: Primary
Antigen: EpCAM
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-EPCAM
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité