Anti-Adrenomedullin Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA98324-100EA 460 EUR InStock
ANTIA98324-100
Anti-Adrenomedullin Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to ADM for IHC and ELISA with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: IHC, ELISA
  • Recommended dilutions: IHC: 1:50 to 1:100, ELISA: 1:10000
Type: Primary
Antigen: Adrenomedullin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité