Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GLP1R Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA99091-100EA 460 EUR InStock
ANTIA99091-100
Anti-GLP1R Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to GLP1R for IF and ELISA with samples derived from human and mouse.

  • Validated applications: IF, ELISA
  • Recommended dilutions: IF: 1:100 to 1:500, ELISA: 1:5000

Type: Primary
Antigen: GLP1R
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité