Anti-OR51B5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA99524-100EA 460 EUR InStock
ANTIA99524-100
Anti-OR51B5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to OR51B5 for WB, IF and ELISA with samples derived from human.
  • Validated applications: WB, IF, ELISA
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:1000, IF: 1:100 to 1:500, ELISA: 1:20000
Type: Primary
Antigen: OR51B5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité