Anti-SLC6A16 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA99976-100EA 460 EUR InStock
ANTIA99976-100
Anti-SLC6A16 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to SLC6A16 for IHC and ELISA with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC, ELISA
  • Recommended dilutions: IHC: 1:50 to 1:100, ELISA: 1:40000
Type: Primary
Antigen: SLC6A16
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité