Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ASAH1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA9903-100EA 400 EUR InStock
ANTIA9903-100
Anti-ASAH1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to ASAH1 for WB with samples derived from mouse and rat.

  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:200

Type: Primary
Antigen: ASAH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité