Anti-Telethonin Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA9992-100EA 400 EUR InStock
ANTIA9992-100
Anti-Telethonin Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to Telethonin for WB with samples derived from mouse and rat.
  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1:100 to 1:50
Type: Primary
Antigen: Telethonin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité