Anti-C1 inh Mouse Monoclonal Antibody [clone: KT28]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A47-100 A47-200
ANTIA47-100EA 445 EUR InStock
ANTIA47-100 ANTIA47-200
Anti-C1 inh Mouse Monoclonal Antibody [clone: KT28]
Anticorps
Mouse monoclonal (KT28) antibody to C1 inh for ELISA with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA
  • Recommended dilutions: ELISA: 1 µg/ml
Type: Primary
Antigen: C1 inh
Clonality: Monoclonal
Clone: KT28
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité