Anti-EGF Mouse Monoclonal Antibody [clone: KT57]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A60-100 A60-200
ANTIA60-100EA 445 EUR InStock
ANTIA60-100 ANTIA60-200
Anti-EGF Mouse Monoclonal Antibody [clone: KT57]
Anticorps
Mouse monoclonal (KT57) antibody to EGF for ELISA, WB and sELISA with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA, WB, sELISA
  • Recommended dilutions: ELISA: 1 µg/ml, WB: 1/500 to 1/5000, sELISA: 0,5 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: EGF
Clonality: Monoclonal
Clone: KT57
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité