Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNF receptor II Mouse Monoclonal Antibody [clone: KT30]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A72-100 A72-200
ANTIA72-100EA 430 EUR InStock
ANTIA72-100 ANTIA72-200
Anti-TNF receptor II Mouse Monoclonal Antibody [clone: KT30]
Anticorps
Mouse monoclonal (KT30) antibody to TNF receptor II for ELISA with samples derived from human.

  • Validated applications: ELISA
  • Recommended dilutions: ELISA: 1 µg/ml

Type: Primary
Antigen: TNF receptor II
Clonality: Monoclonal
Clone: KT30
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité