Anti-G-CSF Mouse Monoclonal Antibody [clone: KT26]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A78-100 A78-200
ANTIA78-100EA 430 EUR InStock
ANTIA78-100 ANTIA78-200
Anti-G-CSF Mouse Monoclonal Antibody [clone: KT26]
Anticorps
Mouse monoclonal (KT26) antibody to G-CSF for ELISA with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA
  • Recommended dilutions: ELISA: 1 µg/ml
Type: Primary
Antigen: G-CSF
Clonality: Monoclonal
Clone: KT26
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité