Anti-KIF4A Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA83849-100EA 460 EUR InStock
ANTIA83849-100
Anti-KIF4A Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody to KIF4A for ELISA, WB, IF and flow cytometry with samples derived from human and mouse.
  • Validated applications: ELISA, WB, IF, Flow Cytometr
Type: Primary
Antigen: KIF4A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité