Anti-TBP like protein TLP Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA83875-100EA 460 EUR InStock
ANTIA83875-100
Anti-TBP like protein TLP Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody to TBP like protein TLP for ELISA and WB with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA, W
Type: Primary
Antigen: TBP like protein TLP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité