Anti-LXN Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA84314-100EA 460 EUR InStock
ANTIA84314-100
Anti-LXN Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Goat polyclonal antibody to LXN (Biotin) for ELISA, WB, IHC and IF with samples derived from human, mouse, rat and canine.
  • Validated applications: ELISA, WB, IHC, I
Type: Primary
Antigen: LXN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Mouse;Rat;Dog
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité