Anti-Junctional Adhesion Molecule 2 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA84690-100EA 460 EUR InStock
ANTIA84690-100
Anti-Junctional Adhesion Molecule 2 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody to Junctional Adhesion Molecule 2 for ELISA and WB with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA, W
Type: Primary
Antigen: Junctional Adhesion Molecule 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité