Anti-STAB1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA84781-100EA 460 EUR InStock
ANTIA84781-100
Anti-STAB1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody to STAB1 for ELISA and IHC with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA, IH
Type: Primary
Antigen: STAB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité