Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-beta Actin Mouse Monoclonal Antibody [clone: BA3R]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85272-100EA 325 EUR InStock
ANTIA85272-100 ANTIA85272-200
Anti-beta Actin Mouse Monoclonal Antibody [clone: BA3R]
Anticorps
Mouse monoclonal (BA3R) antibody to beta Actin for Dot, ELISA, IS and WB with samples derived from chicken, human, mouse, rat and rabbit.

  • Validated applications: Dot, ELISA, IS, W

Type: Primary
Antigen: beta Actin
Clonality: Monoclonal
Clone: BA3R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Chicken;Human;Mouse;Rat;Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité