Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HHHHHH tag Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIS.H8]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A85277-100 A85277-200
ANTIA85277-100EA 340 EUR InStock
ANTIA85277-100 ANTIA85277-200
Anti-HHHHHH tag Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIS.H8]
Anticorps
Mouse monoclonal (HIS.H8) antibody to His Tag for Dot, ELISA, IP, IS and WB.

  • Validated applications: Dot, ELISA, IP, IS, WB
  • Host: Mouse
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG2b
  • Conjugate: Unconjugat

Type: Primary
Antigen: HHHHHH tag
Clonality: Monoclonal
Clone: HIS.H8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité