Anti-GAP43 Chicken Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85292-50EA 380 EUR InStock
ANTIA85292-50 ANTIA85292-100
Anti-GAP43 Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Chicken polyclonal antibody to GAP43 for WB, ICC/IF and IHC with samples derived from human, Horse, Cow, porcine, rat and mouse.
  • Validated applications: WB, ICC/IF, IHC
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000 to 1:5000, ICC/IF: 1:500 to 1:1000, IHC: 1:500 to 1:100
Type: Primary
Antigen: GAP43
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Human;Horse;Cow;Porcine;Rat;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité