Anti-GFP Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85298-100EA 500 EUR InStock
ANTIA85298-100 ANTIA85298-50
Anti-GFP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to GFP for WB and ICC/IF.
  • Validated applications: WB, ICC/IF
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000 to 1:5000, ICC/IF: 1:2000 to 1:5000
  • Host: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Conjugate: Unconjugat
Type: Primary
Antigen: GFP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité