Anti-c-Myc Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 9E10] (Biotin)
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85465-100EA 340 EUR InStock
ANTIA85465-100
Anti-c-Myc Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 9E10] (Biotin)
Anticorps
Mouse monoclonal [9E10] antibody to c-Myc (Biotin) for flow cytometry, IP, WB and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry, IP, WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 5 µg/ml
Type: Primary
Antigen: c-Myc
Clonality: Monoclonal
Clone: 9E10
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité