Anti-hCG beta Mouse Monoclonal Antibody [Clone: HCG-61]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85467-100EA 235 EUR InStock
ANTIA85467-100
Anti-hCG beta Mouse Monoclonal Antibody [Clone: HCG-61]
Anticorps
Mouse monoclonal [HCG-61] antibody to hCG beta for ICC and ELISA with samples derived from human.
  • Validated applications: ICC, ELISA
Type: Primary
Antigen: hCG beta
Clonality: Monoclonal
Clone: HCG-61
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité