Anti-HLA Class I Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-147]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85472-100EA 255 EUR InStock
ANTIA85472-100
Anti-HLA Class I Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-147]
Anticorps
Mouse monoclonal [MEM-147] antibody to HLA Class I for flow cytometry, IP and WB with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry, IP, WB
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 µg/ml
Type: Primary
Antigen: HLA Class I
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-147
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité