Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Kinesin Heavy Chain Mouse Monoclonal Antibody [Clone: KN-03]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85475-100EA 290 EUR InStock
ANTIA85475-100
Anti-Kinesin Heavy Chain Mouse Monoclonal Antibody [Clone: KN-03]
Anticorps
Mouse monoclonal [KN-03] antibody to Kinesin Heavy Chain for ICC with samples derived from mouse, human, rat and porcine.

  • Validated applications: ICC

Type: Primary
Antigen: Kinesin Heavy Chain
Clonality: Monoclonal
Clone: KN-03
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Mouse, Human, Rat, Porcine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité