Anti-CD8 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-31]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85485-100EA 250 EUR InStock
ANTIA85485-100
Anti-CD8 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-31]
Anticorps
Mouse monoclonal [MEM-31] antibody to CD8 for flow cytometry, IP and CyTOF with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry, IP, CyTOF
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD8
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-31
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité