Anti-HLA Class I Mouse Monoclonal Antibody [Clone: W6/32] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85490-100EA 370 EUR InStock
ANTIA85490-100
Anti-HLA Class I Mouse Monoclonal Antibody [Clone: W6/32] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Mouse monoclonal [W6/32] antibody to HLA Class I (FITC) for flow cytometry with samples derived from human, bovine, feline and non-human primates.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 3 µg/ml
Type: Primary
Antigen: HLA Class I
Clonality: Monoclonal
Clone: W6/32
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Bovine, Cat, Non-Human Primates
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité