Anti-HLA Class I Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-123] (PE (Phycoerythrin))
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85505-100EA 370 EUR InStock
ANTIA85505-100
Anti-HLA Class I Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-123] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Mouse monoclonal [MEM-123] antibody to HLA Class I (PE) for flow cytometry with samples derived from human, bovine and non-human primates.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 2 to 4 µg/ml
Type: Primary
Antigen: HLA Class I
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-123
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3
Reactivity: Human, Bovine, Non-Human Primates
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité