Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GFAP Mouse Monoclonal Antibody [Clone: GA-5]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85508-100EA 275 EUR InStock
ANTIA85508-100
Anti-GFAP Mouse Monoclonal Antibody [Clone: GA-5]
Anticorps
Mouse monoclonal [GA-5] antibody to GFAP for IP, WB, IHC-P and ICC with samples derived from human, porcine and rat.

  • Validated applications: IP, WB, IHC-P, ICC
  • Recommended dilutions: ICC: 1 to 4 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml, IP: 1 to 2 µg/100 to 500 µg protein

Type: Primary
Antigen: GFAP
Clonality: Monoclonal
Clone: GA-5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Porcine, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité