Anti-CD30 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-268] (PE (Phycoerythrin))
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85511-100EA 335 EUR InStock
ANTIA85511-100
Anti-CD30 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-268] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Mouse monoclonal [MEM-268] antibody to CD30 (PE) for flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: This reagent is designed for analysis of human blood cells using 20 µl reagent/100 µl of whole blood or 106 cells in a suspension
Type: Primary
Antigen: CD30
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-268
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité