Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 4H11[APG]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85518-100EA 250 EUR InStock
ANTIA85518-100
Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 4H11[APG]
Anticorps
Mouse monoclonal [4H11[APG]] antibody to CD34 for flow cytometry, WB, IHC-P and ICC with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry, WB, IHC-P, ICC
  • Recommended dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml, Flow cytometry: 2 µg/ml, IHC-P: 10 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD34
Clonality: Monoclonal
Clone: 4H11[APG
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité