Anti-alpha Fetoprotein Mouse Monoclonal Antibody [Clone: AFP-01]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85533-100EA 235 EUR InStock
ANTIA85533-100
Anti-alpha Fetoprotein Mouse Monoclonal Antibody [Clone: AFP-01]
Anticorps
Mouse monoclonal [AFP-01] antibody to alpha Fetoprotein for IP, ELISA and WB with samples derived from human.
  • Validated applications: IP, ELISA, WB
Type: Primary
Antigen: alpha Fetoprotein
Clonality: Monoclonal
Clone: AFP-01
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité