Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 581]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85558-100EA 250 EUR InStock
ANTIA85558-100
Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 581]
Anticorps
Mouse monoclonal [581] antibody to CD34 for flow cytometry and IHC-Fr with samples derived from human and non-human primates.
  • Validated applications: Flow cytometry, IHC-Fr
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 4 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD34
Clonality: Monoclonal
Clone: 581
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Non-Human Primates
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité