Anti-HLA DQ1 + HLA DQ3 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: HL-37]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85586-100EA 250 EUR InStock
ANTIA85586-100
Anti-HLA DQ1 + HLA DQ3 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: HL-37]
Anticorps
Mouse monoclonal [HL-37] antibody to HLA DQ1 + HLA DQ3 for flow cytometry, IP and WB with samples derived from human and porcine.
  • Validated applications: Flow cytometry, IP, WB
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 4 µg/ml
Type: Primary
Antigen: HLA DQ1 + HLA DQ3
Clonality: Monoclonal
Clone: HL-37
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3
Reactivity: Human, Porcine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité