Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Neurofilament H Mouse Monoclonal Antibody [Clone: NF-01]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85597-100EA 275 EUR InStock
ANTIA85597-100
Anti-Neurofilament H Mouse Monoclonal Antibody [Clone: NF-01]
Anticorps
Mouse monoclonal [NF-01] antibody to Neurofilament H for IHC-P, WB and ICC with samples derived from human mouse, rat, bovine and porcine.

  • Validated applications: IHC-P, WB, ICC
  • Recommended dilutions: IHC-P: 5 to 10 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: Neurofilament H
Clonality: Monoclonal
Clone: NF-01
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine, Porcine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité