Anti-HLA DR + HLA DP Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-136] (APC (Allophycocyanin))
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85626-100EA 335 EUR InStock
ANTIA85626-100
Anti-HLA DR + HLA DP Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-136] (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
Mouse monoclonal [MEM-136] antibody to HLA DR + HLA DP (APC) for flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: This reagent is designed for analysis of human blood cells using 10 µl reagent/100 µl of whole blood or 106 cells in a suspension
Type: Primary
Antigen: HLA DR + HLA DP
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-136
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité