Anti-HLA DR + HLA DP Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-136]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85630-100EA 250 EUR InStock
ANTIA85630-100
Anti-HLA DR + HLA DP Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-136]
Anticorps
Mouse monoclonal [MEM-136] antibody to HLA DR + HLA DP for IP, WB, IHC-P and flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: IP, WB, IHC-P, Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 4 µg/ml
Type: Primary
Antigen: HLA DR + HLA DP
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-136
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité