Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-115]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85638-100EA 250 EUR InStock
ANTIA85638-100
Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-115]
Anticorps
Mouse monoclonal [MEM-115] antibody to CD4 for flow cytometry and IP with samples derived from human.

  • Validated applications: Flow cytometry, IP
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 3 µg/ml

Type: Primary
Antigen: CD4
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-115
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité