Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: QBEnd-10]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85659-100EA 250 EUR InStock
ANTIA85659-100
Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: QBEnd-10]
Anticorps
Mouse monoclonal [QBEnd-10] antibody to CD34 for flow cytometry, IP, WB, IHC-P, IHC-Fr and functional studies with samples derived from human and non-human primates.
  • Validated applications: Flow cytometry, IP, WB, IHC-P, IHC-Fr, functional studies
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 5 µg/ml, IHC-P: 2 to 8 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD34
Clonality: Monoclonal
Clone: QBEnd-10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Non-Human Primates
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité