Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: QBEnd-10] (PE (Phycoerythrin))
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85663-100EA 335 EUR InStock
ANTIA85663-100
Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: QBEnd-10] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Mouse monoclonal [QBEnd-10] antibody to CD34 (PE) for flow cytometry with samples derived from human and non-human primates.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: This reagent is designed for analysis of human blood cells using 20 µl reagent/100 µl of whole blood or 106 cells in a suspension
Type: Primary
Antigen: CD34
Clonality: Monoclonal
Clone: QBEnd-10
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Non-Human Primates
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité