Anti-CD14 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-18]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85710-100EA 250 EUR InStock
ANTIA85710-100
Anti-CD14 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-18]
Anticorps
Mouse monoclonal [MEM-18] antibody to CD14 for flow cytometry, IP, WB and ELISA with samples derived from human and non-human primates.
  • Validated applications: Flow cytometry, IP, WB, ELISA
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 4 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD14
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-18
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Non-Human Primates
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité