Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-muscle Actin Mouse Monoclonal Antibody [Clone: HHF35]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85719-100EA 290 EUR InStock
ANTIA85719-100
Anti-muscle Actin Mouse Monoclonal Antibody [Clone: HHF35]
Anticorps
Mouse monoclonal [HHF35] antibody to muscle Actin for WB, IHC-P and IHC-Fr with samples derived from human, mouse, rat, bovine, rabbit, chicken and non-human primates.

  • Validated applications: WB, IHC-P, IHC-Fr
  • Recommended dilutions: WB: 1 µg/ml

Type: Primary
Antigen: muscle Actin
Clonality: Monoclonal
Clone: HHF35
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine, Rabbit, Chicken, Non-Human Primates

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité