Anti-HLA DR Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-12]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85815-100EA 255 EUR InStock
ANTIA85815-100
Anti-HLA DR Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-12]
Anticorps
Mouse monoclonal [MEM-12] antibody to HLA DR for flow cytometry, IP and WB with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry, IP, WB
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: HLA DR
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité